Documenti fondamentali
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90328
Alt. × Diam.
60 mm × 45 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)