Z0627
Monoclonal Anti-ZAP-70 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone 1E7.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E7.2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZAP70(7535)
mouse ... Zap70(22637)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblottin
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)