Z0377
Anti-Zyxin antibody, Mouse monoclonal
clone ZOL301, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ESP-2, Anti-HED-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZOL301, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 82-84 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Immunofluorescence staining
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)