X0879
Anti-XPB
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BTF2, Anti-ERCC3, Anti-Excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 90 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERCC3(2071)
mouse ... Ercc3(13872)
rat ... Ercc3(291703)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)