WPB01401WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
710 mL capacity(24 oz)
Sinonimo/i:
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
B01401WA (Nasco)
Parametri
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Largh. × lungh. × spess.
15 cm × 23 cm × 0.076 mm
Capacità
710 mL × 24 oz
710 mL capacity(24 oz)
Categorie correlate
Descrizione generale
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01401WA-500EA | 4061833567784 |