WHAWB100082
Unicore Punch Kit
I.D. 6.00 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
UniCore Punches 6.00 mm (25), Whatman FTA, Z708909, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100082
Diam. int.
6.00 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Stainless steel cutting tip (ranging from 6.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare