WH0285220M1
Monoclonal Anti-EPHA6 antibody produced in mouse
clone 2H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp434C1418, Anti-EPH receptor A6, Anti-FLJ35246
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHA6(285220)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
PSDTGGRKDLTYSVICKKCGLDTSQCEDCGGGLRFIPRHTGLINNSVIVLDFVSHVNYTFEIEAMNGVSELSFSPKPFTAITVTTDQDGKFHCCSLKTDP
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)