WH0165918M1
Monoclonal Anti-RNF168 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ35794, Anti-ring finger protein 168
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF168(165918)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVPNRQKGSPDEYHLRATSSPPDKVLNGQRKNPKDGNFKRQTHTKHPTPERGSRDKNRQVSLKMQLKQSVNRRKMPNSTRDHCKVSKSAHSLQPSISQKSVFQMFQRCTK