WH0157285M1
Monoclonal Anti-DKFZp761P0423 antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-hypothetical protein DKFZp761P0423
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRAGMIN(157285)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HQTLCLNPESLKMSACSDFVEHIWKPGSCKNCFCLRSDHQLVAGPPQPRAGSLPPPPRLPPRPENCRLEDEGVNSSPYSKPTIAVKPTMMSSEASDVWTE