WH0154214M1
Monoclonal Anti-IBRDC1 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-C6orf172, Anti-IBR domain containing 1, Anti-MGC26996, Anti-dJ84N20.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF217(154214)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KVQLGQVEIKCPITECFEFLEETTVVYNLTHEDSIKYKYFLELGRIDSSTKPCPQCKHFTTFKKKGHIPTPSRSESKYKIQCPTCQFVWCFKCHSPWHE
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)