WH0153769M1
Monoclonal Anti-SH3RF2 antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ23654, Anti-MGC90410, Anti-RNF158, Anti-SH3 domain containing ring finger 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3RF2(153769)
Immunogeno
Sequence
VKTVRFQNYSPPPTKHYTSHPTSGKPEQPATLKASQPEAASLGPEMTVLFAHRSGCHSGQQTDLRRKSALAKATTLVSTASGTQTVFPSK
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)