WH0119587M1
Monoclonal Anti-CPXM2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-UNQ676, Anti-carboxypeptidase X (M14 family), member 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CPXM2(119587)
Immunogeno
Sequence
DLQQWIEVDARRLTRFTGVITQGRNSLWLSDWVTSYKVMVSNDSHTWVTVKNGSGDMIFEGNSEKEIPVLNELPVPMVARYIRINPQSWF