WH0093185M1
Monoclonal Anti-IGSF8 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD81P3, Anti-EWI2, Anti-PGRL, Anti-immunoglobulin superfamily, member 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGSF8(93185)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
PAGAPGPGRLVAQLDTEGVGSLGPGYEGRHIAMEKVASRTYRLRLEAARPGDAGTYRCLAKAYVRGSGTRLREAASARSRPLPVHVREEGVVLEAVAWLAGGT
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)