WH0084525M1
Monoclonal Anti-HOP antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cameo, Anti-LAGY, Anti-MGC20820, Anti-NECC1, Anti-OB1, Anti-SMAP31, Anti-Toto, Anti-homeodomain-only protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOPX(84525)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSAETASGPTEDQVEILEYNFNKVDKHPDSTTLCLIAAEAGLSEEETQKWFKQRLAKWRRSEGLPSECRSVID
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)