WH0064787M1
Monoclonal Anti-EPS8L2 antibody produced in mouse
clone 6C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EPS8-like 2, Anti-EPS8R2, Anti-FLJ21935, Anti-FLJ22171, Anti-MGC126530, Anti-MGC3088
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPS8L2(64787)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ERSQPVSQPLTYESGPDEVRAWLEAKAFSPRIVENLGILTGPQLFSLNKEELKKVCGEEGVRVYSQLTMQKAFLEKQQSGSELEELMNKFHSMNQRRGED