WH0057459M1
Monoclonal Anti-GATAD2B antibody produced in mouse
clone 4G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GATA zinc finger domain containing 2B, Anti-KIAA1150, Anti-MGC138257, Anti-MGC138285, Anti-P66beta, Anti-RP11216N14.6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATAD2B(57459)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
RMTEDALRLNLLKRSLDPADERDDVLAKRLKMEGHEAMERLKMLALLKRKDLANLEVPHELPTKQDGSGVKGYEEKLNGNLRPHGDNRTAGRPGKENINDEPVDMSAR