WH0055851M1
Monoclonal Anti-PSENEN antibody produced in mouse
clone 1C12-G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MDS033, Anti-MSTP064, Anti-PEN2, Anti-presenilin enhancer 2 homolog (C. elegans)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C12-G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSENEN(55851)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNLERVSNEEKLNLCRKYYLGGFAFLPFLWLVNIFWFFREAFLVPAYTEQSQIKGYVWRSAVGFLFWVIVLTSWITIFQIYRPRWGALGDYLSFTIPLGTP