WH0053944M1
Monoclonal Anti-CSNK1G1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-casein kinase 1, gamma 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSNK1G1(53944)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KKGYTFDYAYDWVGRPIPTPVGSVHVDSGASAITRESHTHRDRPSQQQPLRNQVVSSTNGELNVDDPTGAHSNAPITAHAEVEVVEEAKCCCFFKRKRKKT