WH0051586M2
Monoclonal Anti-PCQAP antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARC105, Anti-CAG7A, Anti-CTG7A, Anti-DKFZp686A2214, Anti-DKFZp762B1216, Anti-MED15, Anti-PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-TIG1, Anti-TNRC7
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MED15(51586)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL