WH0050674M1
Monoclonal Anti-NEUROG3 antibody produced in mouse
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Atoh5, Anti-Math4B, Anti-neurogenin 3, Anti-ngn3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NEUROG3(50674)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLN*
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0050674M1-100UG | 4061831639339 |