Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
WH0011253M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAN1B1 antibody produced in mouse
clone 6B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MANAER, Anti-mannosidase, alpha, class 1B, member 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAN1B1(11253)
Immunogeno
MAN1B1 (NP_057303, 112 a.a. ~ 211 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AFRLEEEQKMRPEIAGLKPANPPVLPAPQKADTDPENLPEISSQKTQRHIQRGPPHLQIRPPSQDLKDGTQEEATKRQEAPVDPRPEGDPQRTVISWRGA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0011253M1-100UG4061829601140