WH0011144M7
Monoclonal Anti-DMC1 antibody produced in mouse
clone 4E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DMC1 dosage suppressor of mck1 homolog, meiosis-specific homologous recombination (yeast), Anti-DMC1H, Anti-HsLim15, Anti-LIM15, Anti-dJ199H16.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMC1(11144)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GELAERQQKLAQMLSRLQKISEEYNVAVFVTNQMTADPGATMTFQADPKKPIGGHILAHASTTRISLRKGRGELRIAKIYDSPEMPENEATFAITAGGIGDAK
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)