WH0009146M1
Monoclonal Anti-HGS antibody produced in mouse
clone 6D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HRS, Anti-ZFYVE8, Anti-hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HGS(9146)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
KLEIMRQKKQEYLEVQRQLAIQRLQEQEKERQMRLEQQKQTVQMRAQMPAFPLPYAQLQAMPAAGGVLYQPSGPASFPSTFSPAGSVEGSPMHGVYMSQP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)