WH0008851M1
Monoclonal Anti-CDK5R1 antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDK5P35, Anti-CDK5R, Anti-MGC33831, Anti-NCK5A, Anti-cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35), Anti-p23, Anti-p25, Anti-p35, Anti-p35nck5a
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK5R1(8851)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CRDVISSEVGSDHELQAVLLTCLYLSYSYMGNEISYPLKPFLVESCKEAFWDRCLSVINLMSSKMLQINADPHYFTQVFSDLKNESGQEDKKRLLLGLDR