WH0008772M1
Monoclonal Anti-FADD antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Fas (TNFRSF6)-associated via death domain, Anti-GIG3, Anti-MGC8528, Anti-MORT1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1λ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FADD(8772)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKNTEKENATVAHLVGALRSCQMNLVADLVQEVQQARDLQNRSGAMSPMSWNSDASTSEAS
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato