WH0007465M1
Monoclonal Anti-WEE1 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686I18166, Anti-WEE1 homolog (S. pombe), Anti-WEE1hu
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WEE1(7465)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SNMKSRYTTEFHELEKIGSGEFGSVFKCVKRLDGCIYAIKRSKKPLAGSVDEQNALREVYAHAVLGQHSHVVRYFSAWAEDDHMLIQNEYCNGGSLADAI