WH0007071M2
Monoclonal Anti-KLF10 antibody produced in mouse
clone 4G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EGRA, Anti-Kruppel-like factor 10, Anti-TIEG, Anti-TIEG1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF10(7071)
Immunogeno
Sequence
MEERMEMISERPKESMYSWNKTAEKSDFEAVEALMSMSCSWKSDFKKYVENRPVTPVSDLSEEENLLPGTPDFHTIPAFCLTPPYSPSDFEPSQVSNLMAPAPSTVHFKS