WH0006999M1
Monoclonal Anti-TDO2 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TDO, Anti-TPH2, Anti-TRPO, Anti-tryptophan 2,3-dioxygenase
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TDO2(6999)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PFQLLTSLMDIDSLMTKWRYNHVCMVHRMLGSKAGTGGSSGYHYLRSTVSDRYKVFVDLFNLSTYLIPRHWIPKMNPTIHKFLYTAEYCDSSYFSSDES