WH0005223M1
Monoclonal Anti-PGAM1 antibody produced in mouse
clone 2G1-A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PGAMA, Anti-phosphoglycerate mutase 1 (brain)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G1-A6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGAM1(5223)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNKAETAAKHGEAQVKIWRRSYDVPPPPMEPDHPFYSNISKDRRYADLTEDQLPSCESLKDTIARALPFWNEEIVPQIKEGKRVLIAAHGNSLRGIVKHLEGLSEEAIMELNLPTGIPIVYELDKNLKPIKPMQFLGDEETVRKAMEAVAAQGKAKK
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol