WH0004950M1
Monoclonal Anti-OCLN antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-occludin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCLN(4950)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ITSDQQRQLYKRNFDTGLQEYKSLQSELDEINKELSRLDKELDDYREESEEYMAAADEYNRLKQVKGSADYKSKKNHCKQLKSKLSHIKKMVGDYDRQKT
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato