WH0004670M3
Monoclonal Anti-HNRPM antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp547H118, Anti-HNRNPM, Anti-HNRNPM4, Anti-HNRPM4, Anti-HTGR1, Anti-NAGR1, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPM(4670)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KMEEESGAPGVPSGNGAPGPKGEGERPAQNEKRKEKNIKRGGNRFEPYANPTKRYRAFITNIPFDVKWQSLKDLVKEKVGEVTYVELLMDAEGKSR