WH0004552M1
Monoclonal Anti-MTRR antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase, Anti-MSR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTRR(4552)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRRFLLLYATQQGQAKAIAEEMCEQAVVHGFSADLHCISESDKYDLKTETAPLVVVVSTTGTGDPPDTARKFVKEIQNQTLPVDFFAHLRYGLLGLGDSEYTYFCNGGKI
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)