WH0003235M1
Monoclonal Anti-HOXD9 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HOX4, Anti-HOX4C, Anti-Hox4.3, Anti-Hox5.2, Anti-homeobox D9
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXD9(3235)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RHYGIKPETRAAPAPATAASTTSSSSTSLSSSSKRTECSVARESQGSSGPEFSCNSFLQEKAAA*