WH0002551M4
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E4TF160, Anti-E4TF1A, Anti-GA binding protein transcription factor, alpha subunit 60kDa, Anti-NFT2, Anti-NRF2, Anti-NRF2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABPA(2551)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVIS
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)