WH0002166M7
Monoclonal Anti-FAAH antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC138146, Anti-fatty acid amide hydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAAH(2166)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DLNAPGRATGAVSYTMLYNCLDFPAGVVPVTTVTAEDEAQMEHYRGYFGDIWDKMLQKGMKKSVGLPVAVQCVALPWQEELCLRFMREVERLMTPEKQSS