Documenti fondamentali
WH0001762M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DMWD antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-59, Anti-D19S593E, Anti-DMRN9, Anti-dystrophia myotonica-containing WD repeat motif
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMWD(1762)
Categorie correlate
Immunogeno
DMWD (AAH19266, 245 a.a. ~ 334 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GGEKPSGPVPRSRLDPAKVLGTALCPRIHEVPLLEPLVCKKIAQERLTVLLFLEDCIITACQEGLICTWARPGKAGISSQPGNSPSGTVV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services