WH0001111M5
Monoclonal Anti-CHEK1 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CHK1, Anti-CHK1 checkpoint homolog (S. pombe)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHEK1(1111)
Immunogeno
Sequence
GTPGSSQNPWQRLVKRMTRFFTKLDADKSYQCLKETCEKLGYQWKKSCMNQVTISTTDRRNNKLIFKVNLLEMDDKILVDFRLSKGDGLEFKRHFLKIKGKLIDIVSSQKVWLPAT
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0001111M5-100UG | 4061829596422 |