WH0000468M1
Monoclonal Anti-ATF4 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATF4 Antibody - Monoclonal Anti-ATF4 antibody produced in mouse, Atf4 Antibody, Anti-CREB2, Anti-TAXREB67, Anti-TXREB, Anti-activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF4(468)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SSTPDHSFSLELGSEVDITEGDRKPDYTAYVAMIPQCIKEEDTPSDNDSGICMSPESYLGSPQHSPSTRGSPNRSLPSPGVLCGSARPKPYDPPGEKMVA
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?