W2394
Anti-WIPI-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATG18, Anti-WD repeat domain phosphoinositide interacting 1, Anti-WD40 repeat protein Interacting with phosphoInositides of 49kDa, Anti-WIPI-1 alpha, Anti-WIPI49
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of mouse 3T3 or at NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of G-361 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WIPI1(55062)
mouse ... Wipi1(52639)
rat ... Wipi1(303630)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol