Documenti fondamentali
VIV402005
SynVivo SynBBB 3D blood brain barrier model chip assay kit, IMN2 linear configuration, includes pneumatic priming device
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SynVivo 402005
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
10 - IMN2 SynBBB-TEER 3 μm slit barrier chips, 100 ft Tygon Tubing, 25 pack - Slide Clamps, 50 pack - 1 mL Syringe with Luer-Lok Tip, 50 pack - 24 Gauge Needle x 0.5 in long, SynVivo Pneumatic Primer, 2 - Five Stopcock Manifold 4-Way all FLL
Linkage
LInk to Publications
application text
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)