V5890
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Descrizione
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
<10 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
monomer 18 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg Endotoxin level
Colore
white
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.
In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries).
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)