V0389
Anti-VGLUT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BNPI, Anti-Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC17A7(57030)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol