U6758
UCL 2077
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(3-Triphenylmethylaminomethyl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
C(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4cccnc4
InChI
1S/C25H22N2/c1-4-12-22(13-5-1)25(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)27-20-21-11-10-18-26-19-21/h1-19,27H,20H2
PQFNWDHABGBCHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)