Documenti fondamentali
U5633
Sigma-Aldrich
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
≥95% (SDS-GE)
Stato
solution
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... UBA1(7317)
Descrizione generale
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) is responsible for the first step in ubiquitin-protein isopeptide bond formation. E1 catalyzes the activation of the C-terminal carboxyl group of ubiquitin by forming a high-energy thioester bond in an ATP-dependent manner.
Stato fisico
Solution in 50 mM HEPES, pH 8.0, 50 mM NaCl and 1mM TCEP
Altre note
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)