Documenti fondamentali
TTR003
Sigma-Aldrich
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Origine biologica
human skin (containing elastic fibers)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
Componenti
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2