TRUEPVAF
TrueGel3D Polymer
modified for fast gelling (FAST-PVA)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
tecniche
cell attachment: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Contains synthetic polymer (PVA) functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Non degradable polymer
Componenti
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Contenuto correlato
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TRUEPVAF-170UL | 4061835539352 |