Documenti fondamentali
TMO374130
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 1.0 mL, self-standing natural, sterile, blue cap, case of 960 ea
Sinonimo/i:
coded cryobank vial storage, cryostorage
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
blue cap
polypropylene
self-standing natural
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 960 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 374130
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
1.0 mL
Descrizione generale
Related applications: Cell Culture Plastics
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)