Key Documents
TL11430
Sigma-Aldrich
DMT-locT Phosphoramidite
configured for ABI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H49N4O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.82
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
Origine biologica
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
Colore
white to off-white
Solubilità
soluble, clear, colorless
Assorbimento
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3