T8825
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
Sinonimo/i:
Anti-TPH
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
impiego
sufficient for 10 blots
Reattività contro le specie
Xenopus, rat, human, mouse
tecniche
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer58)
Informazioni sul gene
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
WGK 3