T6515
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
CCK-4, Gastrin Tetrapeptide, Tetragastrin, Trp-Met-Asp-Phe amide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
PM
59670 g/mol
tecniche
toxicology assay: suitable
Solubilità
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
Compatibilità
suitable for molecular biology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C29H36N6O6S/c1-42-12-11-22(33-27(39)20(30)14-18-16-32-21-10-6-5-9-19(18)21)28(40)35-24(15-25(36)37)29(41)34-23(26(31)38)13-17-7-3-2-4-8-17/h2-10,16,20,22-24,32H,11-15,30H2,1H3,(H2,31,38)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,36,37)/t20-,22-,23-,24-/m0/s1
RGYLYUZOGHTBRF-BIHRQFPBSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Several biologically active fragments of the neuropeptide cholecystokinin (CCK) are present in the brain, where they interact with CCK-A and CCK-B receptors. Among these fragments, CCK-4 is notably abundant in the cortical and limbic brain structures. CCK-4, a bioactive form of cholecystokinin, is a peptide hormone that regulates food intake by binding to CCK receptors in the gut and brain.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?